Få mere at vide
Corning™ Costar™ Spin-X™ Centrifugerørfiltre, CA-membran
Artikelnummer. p-108067 Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
0,22μ m
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 96
Artikelnummer. 10310361
Brand: Corning™ 8160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Består af en membranholdig filterenhed i et polypropylen centrifugerør. Corning™ Costar™ Spin-™X Centrifuge Tube Filters filtrerer effektivt små prøvevolumener ved centrifugering til bakteriefjernelse, partikelfjernelse, HPLC-prøveforberedelse, fjernelse af celler fra medier og oprensning af DNA fra agarose- og polyacrylamidgeler.
  • Spin-X centrifugerørsfiltre består af en membranholdig filterenhed i et mikrocentrifugerør.
  • Anvendelser: Fjernelse af bakterier, celler og partikler fra væsker; HPLC prøve forberedelse; DNA-fjernelse fra agarose- eller akrylamidgeler. Maksimal RCF er 16.000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Celluloseacetat
Porestørrelse 0,22μ m
Sterilitet Steril
Type Spin-X
Volumen (metrisk) 0.5 mL