Beskrivelse
- Spin-X centrifugerørsfiltre består af en membranholdig filterenhed i et mikrocentrifugerør.
- Anvendelser: Fjernelse af bakterier, celler og partikler fra væsker; HPLC prøve forberedelse; DNA-fjernelse fra agarose- eller akrylamidgeler. Maksimal RCF er 16.000 x g.
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Membrane Filter |
| Materiale (membran) | Celluloseacetat |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Spin-X |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |