Få mere at vide
Corning™ Costar™ Spin-X™ Centrifugerørfiltre, CA-membran
Artikelnummer. 10104101 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,22μ m
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Sterilitet Pakningsstørrelse
10104101 0,22μ m Ikke steril Pakke med 100
10310361 0,22μ m Steril Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10104101 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 8161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 DKK
    1408.75 DKK / Pakke med 100
    Spare 101.25 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Består af en membranholdig filterenhed i et polypropylen centrifugerør. Corning™ Costar™ Spin-™X Centrifuge Tube Filters filtrerer effektivt små prøvevolumener ved centrifugering til bakteriefjernelse, partikelfjernelse, HPLC-prøveforberedelse, fjernelse af celler fra medier og oprensning af DNA fra agarose- og polyacrylamidgeler.
  • Spin-X centrifugerørsfiltre består af en membranholdig filterenhed i et mikrocentrifugerør.
  • Anvendelser: Fjernelse af bakterier, celler og partikler fra væsker; HPLC prøve forberedelse; DNA-fjernelse fra agarose- eller akrylamidgeler. Maksimal RCF er 16.000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Celluloseacetat
Porestørrelse 0,22μ m
Sterilitet Ikke steril
Type Spin-X
Volumen (metrisk) 0.5 mL