Få mere at vide
Beschreibung
- Designet til en bred vifte af applikationer, herunder generelle cellevæksteksperimenter, kloningsundersøgelser, virusisolering og modtagelighedstest og in vitro test
- Pladebunden har ensartet tykkelse, hvilket giver mulighed for forvrængningsfri observation og mikroskopisk undersøgelse
- Alfanumeriske koordinater placeret på samme brændplan som cellevækst for bekvem reference til brøndposition
- Gribende kanter gør håndteringen nemmere
- Alle plader har ikke-reversible låg med kondenseringsringe for at minimere fordampning og risiko for kontaminering
- Fremstillet af optisk klar polystyren af medicinsk kvalitet
- Steriliseret ved gammabestråling
- Certificeret ikke-pyrogen
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 4 x 6 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 0,57 ml (brønd) |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 1.9 sq. cm |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?