Få mere at vide
Corning™ Costar™ Cellekulturplader med flad bund
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10136810 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
2,26 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10136810 2,26 cm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10136810 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.00 DKK
    2848.85 DKK / Pakke med 100
    Spare 201.15 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vævskulturbehandlede plader til overlegen cellevedhæftning. Corning™ Costar™ Fladbundede cellekulturmikroplader giver en fremragende enhed til diagnostisk testning, når celleadhærens er afgørende.
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation, flad bund
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning (undtagen hvor det er nævnt)
  • Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning.
  • Overfladeplader med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering.
  • Corning Osteo Assay-overflade er en uorganisk krystallinsk belægning, der skaber en overflade, der efterligner in vivo knogle-lignende, til in vitro knoglecellekultur og assays.
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 3 x 4
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 1,14 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 3,8 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekulturplade med flere brønde
Volumen (metrisk) Virker 1 mL
Nå tælle 12
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Emballage Bulk
Mængde 100/Cs.
Diameter (metrisk) 2,26 cm