Få mere at vide
Corning™ Costar™ Cellekulturplader med flad bund
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10065370 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
0,95 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kulturområde Pakningsstørrelse
10065370 0,95 cm 2 Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10065370 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3905.00 DKK
    3647.44 DKK / Pakke med 100
    Spare 257.56 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vævskulturbehandlede plader til overlegen cellevedhæftning. Corning™ Costar™ Fladbundede cellekulturmikroplader giver en fremragende enhed til diagnostisk testning, når celleadhærens er afgørende.
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation, flad bund
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning (undtagen hvor det er nævnt)
  • Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning.
  • Overfladeplader med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering.
  • Corning Osteo Assay-overflade er en uorganisk krystallinsk belægning, der skaber en overflade, der efterligner in vivo knogle-lignende, til in vitro knoglecellekultur og assays.
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 6 x 8
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 0,28 ml (Nå)
Farve Klar
Kulturområde 0,95 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekulturplade med flere brønde
Volumen (metrisk) Virker 0.25 mL
Nå tælle 48
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Emballage Individuelt indpakket
Mængde 100/Cs.
Diameter (metrisk) 1.13 cm