Beskrivelse
- Designet til en bred vifte af applikationer, herunder generelle cellevæksteksperimenter, kloningsundersøgelser, virusisolering og modtagelighedstest og in vitro test
- Pladebunden har ensartet tykkelse, hvilket giver mulighed for forvrængningsfri observation og mikroskopisk undersøgelse
- Alfanumeriske koordinater placeret på samme brændplan som cellevækst for bekvem reference til brøndposition
- Gribende kanter gør håndteringen nemmere
- Alle plader har ikke-reversible låg med kondenseringsringe for at minimere fordampning og risiko for kontaminering
- Fremstillet af optisk klar polystyren af medicinsk kvalitet
- Steriliseret ved gammabestråling
- Certificeret ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 4 x 6 |
| Lukning inkluderet | Med låg |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 3.4 mL |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 1,9 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Vævskultur |
| Type | Cellekultur-mikroplade |
| Vis mere |