Få mere at vide
Corning™ Costar™ 6-brønds klare TC-behandlede multipelbrøndsplader, individuelt indpakket, sterile
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10578911 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
3,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10578911 3,5 cm Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10578911 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 DKK
    1266.74 DKK / Pakke med 50
    Spare 93.26 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vævskulturbehandlede plader til overlegen cellevedhæftning. Corning™ Costar™ Fladbundede cellekulturmikroplader giver en fremragende enhed til diagnostisk testning, når celleadhærens er afgørende.
  • Individuelle alfanumeriske koder til brøndidentifikation, flad bund
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning (undtagen hvor det er nævnt)
  • Corning™ CellBIND™ overflade er en ny cellekulturbehandling, der øger overfladens fugtighed for mere jævn og ensartet cellevedhæftning.
  • Overfladeplader med ultralav vedhæftning har et kovalent bundet hydrogel-lag, der minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption og cellulær aktivering.
  • Corning Osteo Assay-overflade er en uorganisk krystallinsk belægning, der skaber en overflade, der efterligner in vivo knogle-lignende, til in vitro knoglecellekultur og assays.
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 2 x 3
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 2,9 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 9,5 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekulturplade med flere brønde
Volumen (metrisk) Virker 2 til 3 ml
Nå tælle 6
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Emballage Individuelt indpakket
Mængde 50/Cs.
Diameter (metrisk) 3,5 cm