Få mere at vide
Corning™ 8-kanals adapter til vakuumsuger
Artikelnummer. 10327781 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Antal kanaler:
8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal kanaler Pakningsstørrelse
10327781 8 Hver
1 options
Artikelnummer. 10327781 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 DKK
    2066.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 148.48 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Til brug med Corning Vakuum aspirator. Denne 8-kanals adapter kan bruges til at fjerne medier og opløsninger fra 8 brønde samtidigt på en 96 brønds plade.
Dette er en 8-kanals adapter, der passer på aspiratoren (nr. 4930), så den kan bruges til at fjerne medier og opløsninger fra 8 brønde samtidigt på en 96 brønds plade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Standard 1-μ200 L engangspipetspidser
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Antal kanaler 8
Type Adapter, 8 kanals
Til brug med (udstyr) Corning Vakuumsug (4930)