Få mere at vide
Corning™ Aspirator
Artikelnummer. 10708772 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Type:
Aspirator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10708772 Aspirator Hver
1 options
Artikelnummer. 10708772 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3950.00 DKK
    3687.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 262.48 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-03-2027
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Håndstykke, tylle til fastgørelse af tilbehør og en enkelt-kanals adapter til brug med pipettespidser til engangsbrug.
Ideel til fjernelse af supernatanter - et alternativ til Pasteur-pipetter af glas
De Corning™ Aspirator er en enhed, der bruger vakuum til sikker og aseptisk bortskaffelse af supernatanten fra en række forskellige laboratoriekar. Aspiratoren inkluderer et håndstykke, hvortil engangspipettespidser er fastgjort under brug, en tylle til montering af tilbehør og en-kanals adapter til engangspipettespidser.
En 8-kanals adapter er tilgængelig til at arbejde i 96-brøndsplader, se nr. 4931. Se tilbehørsfanen nedenfor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produktlinje Costar
Type Aspirator
Til brug med (applikation) Sikker fjernelse/bortskaffelse af supernatanter fra en lang række laboratoriebeholdere
Til brug med (udstyr) Engangspipettespids, polyethylen- og polystyrenaspirationspipette eller Pasteur-pipette
Inkluderer Håndstykke, tylle til montering af tilbehør og enkeltkanaladapter til engangspipettespids