Få mere at vide
Corning™ Mikroplade aluminiumsforseglingstape
Artikelnummer. 10629141 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Pladekompatibilitet:
96-brøndsplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Pladekompatibilitet Pakningsstørrelse
10629141 96-brøndsplade Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10629141 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    573.52 DKK / Pakke med 100
    Spare 41.48 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Giver tæt forsegling for at minimere fordampning og kondens. Corning™ 384-brønds mikroplade aluminiumforseglingstape muliggør oliefri drift, når den bruges med termocykler med opvarmede låg.
  • Nem påføring og fjernelse for kort- og langtidsopbevaring
  • Giver tæt forsegling for at minimere fordampning og kondens
  • Aluminiumsforseglingstape (kat. nr. 6569 og 6570) er velegnet til brug mellem -80 °C og 150 C, °er ikke gennemsigtig og kan gennembores.
  • Åndbar forseglingstape (kat. nr. 3345) tillader gasudveksling over overfladen.
  • Universal Optisk tætningstape (Kat. nr. 6575) er velegnet til brug mellem -70 C °og 100 C, °og er transparent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 100/Pk.
Til brug med (applikation) Nem påføring og fjernelse til kort- og langtidsopbevaring, giver tæt forsegling for at minimere fordampning og kondens og muliggør oliefri drift, når den bruges med termocykler med opvarmede låg
Produkttype Forseglingstape
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +150 °C
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade