Få mere at vide
Corning™ 96-brønd, ubehandlet, flad bund, halvt areal mikroplade
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alfanumerisk |
| Format | Halv-areal |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Tallerkenlæsere |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 25 til 125μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |