Få mere at vide
Corning™ 96-brønds halvareal plader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alfanumerisk |
| Format | Halv-areal |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 4 indvendige pakker á 25 stk |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Tallerkenlæsere |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 190μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |