Få mere at vide
Corning™ 96-brønds klare PVC-analysemikroplader
Shop alle Corning produkter
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Ordreinfo
Lids are not available. Supplied in packs of 25.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Clear |
| Materiale | PVC |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 50 to 150 μL |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Overfladebehandling | Non-treated |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |