Få mere at vide
Corning™ 96-brønds klare PVC-analysemikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10691432 Shop alle Corning produkter
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10691432
Brand: Corning™ 2595
Fremstillet af klar fleksibel polyvinylchlorid (PVC) for økonomi og synlighed. Corning™ 96-brønds klare PVC-analysemikroplader er en fremragende løsning til laboratorieminiaturisering. På grund af deres fleksible natur er disse mikroplader ikke kompatible med automatisering.
  • Not treated PVC microplates are economical microplates for solution-based assays, serial dilutions, and general storage applications.
  • Well volume of 250 μL (260 μL for V-bottom); working well volume of 50 μL to 150 μL
  • Lids are not available.
  • Ordreinfo
    Lids are not available. Supplied in packs of 25.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Låg Without Lid
    Array 8 x 12
    Farve Clear
    Materiale PVC
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 50 to 150 μL
    Sterilitet Non-sterile
    Overfladebehandling Non-treated
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Solution-based assays, serial dilutions and general storage applications
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.