Få mere at vide
Corning™ 96-brønds klare PVC-analysemikroplader
Artikelnummer. 10574201 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Well Shape Pakningsstørrelse
10574201 Rund Pakke med 100
10691432 Flad bund (F-brønd) Pakke med 100
10639541 Konisk bund (V-brønd) Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10574201 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 2797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1815.40 DKK / Pakke med 100
    Spare 129.60 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar fleksibel polyvinylchlorid (PVC) for økonomi og synlighed. Corning™ 96-brønds klare PVC-analysemikroplader er en fremragende løsning til laboratorieminiaturisering. På grund af deres fleksible natur er disse mikroplader ikke kompatible med automatisering.
  • Ikke-behandlede PVC-mikroplader er økonomiske mikroplader til opløsningsbaserede analyser, serielle fortyndinger og generelle opbevaringsapplikationer.
  • Brøndvolumen på 250μ L (260μ L for V-bund); arbejdsbrøndvolumen på 50μ L til 150μ L
  • Låg er ikke tilgængelige.
  • Ordreinfo
    Låg er ikke tilgængelige. Leveres i pakker af 25.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Klar
    Materiale Polypropylen, PVC
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 50 til 150μ L
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Ubehandlet
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) Opløsningsbaserede analyser, serielle fortyndinger og generelle opbevaringsapplikationer
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.