Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ 96-brønds polypropylen PCR mikroplader
Artikelnummer. p-152683 Shop alle Corning produkter
Farve:
Klar
Neutral
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 25
Pakke med 50
Product Code. 10727811
missing translation for 'mfr': Corning™ 6551
Only null left
Add to basket
Add to basket
Konstrueret af medicinsk kvalitet polypropylen til at imødekomme brede temperaturændringer, der kan forekomme fra opbevaring til termisk cykling. Corning™ Thermowell™ 96-brønds polypropylen PCR-mikroplader er ideelle til polyerase-kædereaktionsmetoden (PCR) til DNA-amplifikation.
Corning Thermowell GOLD 96-brønds PCR mikroplader tilbydes i fire formater for at sikre maksimal fleksibilitet og et perfekt match til dine applikationer. Originalen Thermowell 96-brønds PCR-mikroplader er universel pasform og kan skæres i 3 x 8 brønds segmenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stregkode Ingen stregkode
Certificeret DNase og RNase-fri
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Oversigt Kan skæres i 3 x 8 brønds strimler til applikationer med lavere gennemløb. Tilgængelig PCR-pladeadapter til brug med ABI PRISM™ 3700 DNA-analysator
Array 8 x 12
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Samlet volumen (metrisk) Well 200μ L
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) PCR
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Mængde 25/Pk.