Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ 96-brønds polypropylen PCR mikroplader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Klar
Neutral
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
Corning Thermowell GOLD 96-brønds PCR mikroplader tilbydes i fire formater for at sikre maksimal fleksibilitet og et perfekt match til dine applikationer. Originalen Thermowell 96-brønds PCR-mikroplader er universel pasform og kan skæres i 3 x 8 brønds segmenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeret | DNase og RNase-fri |
| Format | Standard |
| Oversigt | 2 generiske stregkodeetiketter pr. plade |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 200μ L |
| Vis mere |