Få mere at vide
Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 10596091 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Well Shape Pakningsstørrelse
10596091 Flad bund (F-brønd) Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10596091 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.09 DKK
    1959.28 DKK / Pakke med 100
    Spare 225.81 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar medicinsk kvalitet polystyren for styrke og synlighed. Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader er en fremragende løsning til cellekultur og kolorimetriske (absorbans) analyser. Brug 96-brønds mikroplader til laboratorieminiaturisering og automatisering.
  • Polystyren af medicinsk kvalitet
  • Brøndvolumen: 320 μL til 360 μL
  • Arbejdsvolumen: 75 μL til 200 μL
  • Valg af flad, rund, flad Nem Wash™ eller V-formet bund
  • Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
  • Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
  • Ideel til serielle fortyndinger, hæmagglutinations- eller udfældningsassays og generelle opbevaringsapplikationer
  • Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Medium binding
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Hydrofob i naturen og binder biomolekyler gennem passive interaktioner. Velegnet til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder.
Mængde 100/Cs.