Få mere at vide
Corning™ Costar™ 96-brønd, cellekulturbehandlet, U-formet-bund mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9045050 Shop alle Corning produkter
Emballage:
Individuelt indpakket, 50/Cs.
pose med 20; Cs. af 100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10360691
Brand: Corning™ 3799
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Klar; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
  • Flad, rund eller V-formet brøndbund
  • Har ensartede nederdelhøjder for større robotgrebsoverflade
  • Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
  • RNase-/DNase-fri
  • Tilgængelig steril eller ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Med låg
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Emballage Individuelt indpakket, 50/Cs.
Indbindingstype TC-behandlet
Farve Klar
Produkttype Cellekultur mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 330μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Samlet volumen (metrisk) Well 0.33 mL
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Til brug med (applikation) Vedhæftning og vækst af forankringsafhængige celler
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 50/Cs.
Vel Farve Klar
Diameter (metrisk) Brønd 0.64 cm