Få mere at vide
Corning™ Costar™ 96-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Sterile og ikke-pyrogene mikroplader med låg med lav fordampning.
1508.74 DKK - 1545.00 DKK
Tekniske data
Format | Standard |
---|---|
Låg | Med låg |
Kulturområde | 0,32 cm 2 |
Array | 8 x 12 |
Indbindingstype | TC-behandlet |
Artikelnummer | Brand | Emballage | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Emballage | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10687551
![]() |
Corning™
3595 |
Individuelt indpakket |
1545.00 DKK
Pakke med 50 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
||||||
10298901
![]() ![]() |
Corning™
3585 |
Bulk, 10 poser x 5 plader |
1508.74 DKK
Pakke med 50 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
||||||
Beskrivelse
- Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
- Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Tekniske data
Standard | |
0,32 cm 2 | |
TC-behandlet | |
Polystyren | |
0,1 til 0,2 ml | |
Celledyrkning | |
Flad bund (F-brønd) | |
50/Cs. |
Med låg | |
8 x 12 | |
Klar | |
96 | |
Steril | |
0.36 mL | |
50 | |
0.64 cm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Costar™ 96-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade