Description
- Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
- Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
Specifications
Specifications
| Stregkode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | TC-behandlet |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Show More |