Få mere at vide
Corning™ Costar™ 96-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10412741 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
nr. pr. pakke:
1/Pk.
10 stk./pakke
20 stk./pakke
5/pakke
nr. pr. sag:
100/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve nr. pr. pakke nr. pr. sag unitSize
10412741 Klar 5/pakke 100/Cs. Pakke med 100
10695951 Klar 1/Pk. 50/Cs. Pakke med 50
10564581 Klar 10 stk./pakke 50/Cs. Pakke med 50
10792552 Klar 1/Pk. 100/Cs. Pakke med 100
10327461 Klar 20 stk./pakke 100/Cs. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10412741 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3598
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Klar; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Indbindingstype TC-behandlet
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0,1 til 0,2 ml
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Samlet volumen (metrisk) Well 0.36 mL
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/pakke
Mængde 100/Cs.
Diameter (metrisk) Brønd 0.64 cm