Få mere at vide
Corning™ 96-brønds solid sort eller hvid polystyren mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10421632 Shop alle Corning produkter
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10421632
Brand: Corning™ 3792
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af medicinsk kvalitet polystyren for styrke. Corning™ 96-brønds sorte eller hvide polystyrenmikroplader bruges til fluorescerende og luminescerende analyser. Parti testet for opacitet og lavt fluorescerende/luminescerende baggrund.
  • Designet til at reducere krydstalk fra brønd til brønd
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens.
  • Sorte mikroplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format 96-brønds
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Emballage Indvendige pakker med 25 stk
    Farve Sort
    Produkttype VVM/RIA
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Ubehandlet
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) Hydrofob i naturen og binder biomolekyler gennem passive interaktioner. Velegnet til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder.
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.