Få mere at vide
Corning™ 96-brønds solid sort eller hvid polystyren mikroplader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Overfladebehandling:
Høj binding
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Til brug med (applikation) | Hydrofob i naturen og binder biomolekyler gennem passive interaktioner. Velegnet til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder. |