Få mere at vide
Corning™ 96-brønds solid sort eller hvid polystyren mikroplader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Overfladebehandling:
Høj binding
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |