Få mere at vide
Corning™ 96-brønds solid sort eller hvid polystyren mikroplader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Minimal brønd-til-brønd krydstale
- Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens
- Sorte mirkoplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning
- Anbefalet arbejdsvolumen på 75 til 200 μL
- Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
- Polystyren af medicinsk kvalitet
- Brøndvolumen: 320 μL til 360 μL
- Arbejdsvolumen: 75 μL til 200 μL
- Vælg mellem flad, rund eller V-formet bund
- Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
- Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
- Ideel til serielle fortyndinger, hæmagglutinations- eller udfældningsassays og generelle opbevaringsapplikationer
- Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Medium binding |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |