Beskrivelse
- Støbt polystyren med uigennemsigtige vægge og optisk klar bund
- Bundene er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader for lavere baggrundsfluorecens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm
- Uigennemsigtige sorte eller hvide vægge forhindrer godt til godt krydstale
- Anbefalet arbejdsvolumen på 75 til 200 μL
- Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
- Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
- Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
- Ideel til serielle fortyndinger, hæmagglutinations- eller udfældningsassays og generelle opbevaringsapplikationer
- Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
Ordreinfo
Kat. nr. 07-200-568 også tilgængelig i en pakke med 25 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Høj binding |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |