Få mere at vide
Corning™ 96-brønds klar bund sort eller hvid polystyren mikroplader
Artikelnummer. 10082471 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Sort, Ryd bund
Overfladebehandling:
Høj binding
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10082471 Sort, Ryd bund Ubehandlet Pakke med 100
10123811 Sort, Ryd bund Høj binding Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082471 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8699.63 DKK
    7813.10 DKK / Pakke med 100
    Spare 886.53 DKK
    10% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af medicinsk kvalitet polystyren for styrke. Corning™ 96-brønds klar bund sort eller hvid polystyren mikroplader tillader direkte mikroskopisk visning. Til fluorescerende og luminescerende analyser; ideel til udførelse af cellebaserede og molekylære analyser.
  • Støbt polystyren med uigennemsigtige vægge og optisk klar bund
  • Bundene er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader for lavere baggrundsfluorecens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm
  • Uigennemsigtige sorte eller hvide vægge forhindrer godt til godt krydstale
  • Anbefalet arbejdsvolumen på 75 til 200 μL
  • Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
  • Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
  • Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
  • Ideel til serielle fortyndinger, hæmagglutinations- eller udfældningsassays og generelle opbevaringsapplikationer
  • Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
Ordreinfo
Kat. nr. 07-200-568 også tilgængelig i en pakke med 25 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 4 indvendige pakker á 25 stk
Farve Sort, Ryd bund
Produkttype VVM/RIA
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 360μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Hydrofob i naturen og binder biomolekyler gennem passive interaktioner. Velegnet til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder.
nr. pr. sag 100
Mængde 100/Cs.