Få mere at vide
Corning™ 96-brønds klar bund sort eller hvid polystyren mikroplader
Artikelnummer. 10337461 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10337461 Hvid, Ryd bund Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10337461 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8895.00 DKK
    8309.83 DKK / Pakke med 100
    Spare 585.17 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af medicinsk kvalitet polystyren for styrke. Corning™ 96-brønds klar bund sort eller hvid polystyren mikroplader tillader direkte mikroskopisk visning. Til fluorescerende og luminescerende analyser; ideel til udførelse af cellebaserede og molekylære analyser.
  • Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
  • Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
  • Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Hvid, Ryd bund
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Ubehandlet
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Hydrofob i naturen og binder biomolekyler gennem passive interaktioner. Velegnet til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder.
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.