Få mere at vide
Corning™ 96-brønds analyseblokke
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-156362 Shop alle Corning produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Volumen (metrisk) Nå:
500μ L
1000 μl
1000μ L
2000μ l
Well Shape:
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Rund, konisk bund (V-brønd)
Antal Wells:
96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 10554522
Brand: Corning™ 3961
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klaret polypropylen for optisk klarhed. Corning™ 96-brønds assayblokke er ideelle til sammensætningsopbevaring, assay og cellevækstapplikationer.
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
  • Flad, rund eller V-formet brøndbund
  • Har ensartede nederdelhøjder for større robotgrebsoverflade
  • Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
  • RNase-/DNase-fri
  • Tilgængelig steril eller ikke-steril
Certificeringer
Certificeret DNase- og RNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 20 indvendige pakker á 5
Indbindingstype Ikke behandlet
Farve Klar
Produkttype 96-brønds analyseblokke
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 2000μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Til sammensætningsopbevaring, assay og cellevækstapplikation
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde 100/Cs.