Få mere at vide
Corning™ 96-brønds analyseblokke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10554522 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk) Nå:
500μ L
1000μ L
2000μ L
Well Shape:
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Rund, konisk bund (V-brønd)
Antal Wells:
96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Volumen (metrisk) Nå Well Shape Antal Wells Pakningsstørrelse
10554522 Ikke steril 2000μ L Konisk bund (V-brønd) 96 Pakke med 100
10779922 Ikke steril 500μ L Rund, konisk bund (V-brønd) 96 Pakke med 100
10689141 Ikke steril 1000μ L Rund 96 Pakke med 100
10708212 Steril 2000μ L Konisk bund (V-brønd) 96 Pakke med 25
10196761 Steril 1000μ L Rund 96 Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 10554522 missing translation for 'mfr' Corning™ missing translation for 'supplierNo' 3961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9475.00 DKK
    8851.25 DKK / Pakke med 100
    Spare 623.75 DKK
    6% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Fremstillet af klaret polypropylen for optisk klarhed. Corning™ 96-brønds assayblokke er ideelle til sammensætningsopbevaring, assay og cellevækstapplikationer.
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
  • Flad, rund eller V-formet brøndbund
  • Har ensartede nederdelhøjder for større robotgrebsoverflade
  • Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
  • RNase-/DNase-fri
  • Tilgængelig steril eller ikke-steril
Certifications
Certificeret DNase- og RNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 20 indvendige pakker á 5
Indbindingstype Ikke behandlet
Farve Klar
Produkttype 96-brønds analyseblokke
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 2000μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Til sammensætningsopbevaring, assay og cellevækstapplikation
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde 100/Cs.