Få mere at vide
Corning™ Costar™ 384-brønds polypropylen opbevaringsblok
Product Code. 10554581 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Sterilitet Unit Size
10554581 Steril Pakke med 25
10266141 Ikke steril Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10554581 Supplier Corning™ Supplier No. 3964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 DKK
    2600.64 DKK / Pakke med 25
    Spare 184.36 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Add to basket
Stive sidevægge for optimal ydeevne ved automatiseret håndtering
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ANSI
Format Standard
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Til applikationer med høj kapacitet, der kræver ekstra volumen
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde 25/Cs.
Vel Farve Klar