Få mere at vide
Corning™ Costar™ 384-brønds polypropylen opbevaringsblok
Shop alle Corning produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Rund |
| Vis mere |