Få mere at vide
Corynoxine, MedChemExpress
Beskrivelse
Corynoxine, a tetracyclic oxindole alkaloid, is isolated from the hooks of Uncaria macrophylla. Corynoxine is a natural autophagy enhancer that promotes the clearance of alpha-synuclein via Akt/mTOR pathway.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Corynoxine |
| CAS | 6877-32-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H28N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.10 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@H](CC)C4)([H])N4CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.47 |
| Formel vægt | 384.47 |
| Vis mere |