Få mere at vide
Corynoxine B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459178
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16459178 10 mg 10mg
16451588 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16459178 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0901A
MedChemExpress Corynoxine B is an oxindole alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks (Gouteng in Chinese); a Beclin-1-dependent autophagy inducer.
Corynoxine B is an oxindole alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks (Gouteng in Chinese)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Corynoxine B
CAS 17391-18-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28N2O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (216.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@H](CC)C4)([H])N4CC3
Molekylvægt (g/mol) 384.47
Formel vægt 384.47
Procent renhed 99.04%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death