missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Corynoxeine, MedChemExpress
Beskrivelse
Corynoxeine, isolated from the hook of Uncaria rhynchophylla, is a potent ERK1/ERK2 inhibitor of key PDGF-BB-induced vascular smooth muscle cells (VSMCs) proliferation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Corynoxeine |
| CAS | 630-94-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H26N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 3.8 mg/mL (9.94 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](C=C)C4)([H])N4CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.45 |
| Formel vægt | 382.45 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?