missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Corynoline, TRC

Artikelnummer. 30355078
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355078 100 mg
30366841 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC696900100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18797-79-0
Molekylær formel C21 H21 N O5
Molekylvægt (g/mol) 367.4
Synonym [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridin-6-ol, 5b,6,7,12b,13,14-hexahydro-5b,13-dimethyl-, (5bR,6S,12bR)-, Chelidonine, 13-methyl-, Corynoline (7CI,8CI), [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridine, chelidonine deriv., (+)-Corynoline, (5bR,6S,12bR)-5b,6,7,12b,13,14-Hexahydro-5b,13-dimethyl[1,3]benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridin-6-ol, [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridin-6-ol, 5b,6,7,12b,13,14-hexahydro-5b,13-dimethyl-, [5bR-(5bα,6β,12bα)]-
IUPAC navn (1R,12S,13R)-13,24-dimethyl-5,7,18,20-tetraoxa-24-azahexacyclo[11.11.0.02,10.04,8.014,22.017,21]tetracosa-2,4(8),9,14(22),15,17(21)-hexaen-12-ol
SMIL CN1Cc2c3OCOc3ccc2[C@@]4(C)[C@@H](O)Cc5cc6OCOc6cc5[C@@H]14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Corynoline
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H21NO5/c1-21-14-3-4-15-19(27-10-24-15)13(14)8-22(2)20(21)12-7-17-16(25-9-26-17)5-11(12)6-18(21)23/h3-5,7,18,20,23H,6,8-10H2,1-2H3/t18-,20+,21-/m0/s1
Formel vægt 367.142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.