Få mere at vide
Corylin, MedChemExpress
Beskrivelse
Corylin is a major bioactive compound isolated from Psoralea corylifolia L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Corylin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 53947-92-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H16O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM) |
| SMIL | O=C1C(C2=CC=C3C(C=CC(C)(C)O3)=C2)=COC4=CC(O)=CC=C14 |
| Vis mere |