missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cortisone Sodium Succinate, TRC

Artikelnummer. 30360813
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360813 25 mg
30350376 10 mg
30359453 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC69650525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7415-42-1
Molekylær formel C25H31NaO8
Molekylvægt (g/mol) 482.5
Synonym 21-(Hydrogen Succinate) Cortisone Sodium Salt, 21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-17-hydroxy-pregn-4-ene-3,11,20-trione Monosodium Salt
IUPAC navn sodium;4-[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoate
SMIL [Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-])[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cortisone Sodium Succinate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-17,22,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
Formel vægt 482.1917
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.