Få mere at vide
Kortison, Mikromol™
Beskrivelse
Kortison
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cortisone |
| CAS | 53-06-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cortisone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C21 H28 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Hydrocortisone Imp. B (EP), Cortisone (8CI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Dehydro-17-hydroxycorticosterone, 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, 17alpha,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17alpha,21beta-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17alpha-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, Adrenalex, Compound E, Cortisate, Cortivite, Cortogen, Cortone, KE, Kendall's compound E, NSC 9703, Pregn-4-en-17alpha,21-diol-3,11,20-trione, Reichstein's substance Fa, Wintersteiner's compound F, Delta4-Pregnene-17alpha,21-diol-3,11,20-trione, Hydrocortisone Impurity B, Prednisone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23 |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]fenantren-3,11-dione |
| Show More |