Få mere at vide
Kortison, Lipomed
Artikelnummer. 30459952
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30459952 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30459952 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCOR1633100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Kortison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cortisone
CAS 53-06-5
Analyt- eller komponentnavne Cortisone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H28 O5
Synonym Hydrocortisone Imp. B (EP), Cortisone (8 CI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Dehydro-17-hydroxycorticosterone, 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
IUPAC navn (8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]fenantren-3,11-dion
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 360.44
Mængde 100 mg
Formel vægt 360,1937 g/mol