Få mere at vide
Invitrogen™ Kortison konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. p-200006764
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 15855853
Brand: Invitrogen™ EIACOR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Kortisonen ELISA kvantificerer Cortison i serum, spyt, urin, plasma eller tørrede fækale ekstrakter.
Metodens princip
Kortisonkonkurrencen ELISA kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle kortison i ekstraherede tørrede fækale prøver, urin, spyt, plasma og serumprøver. Dette sæt måler total kortison i serum og plasma og i ekstraherede fæcesprøver. En cortisonstandard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange kaninantistoffer. Et kortison-peroxidase-konjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til cortison til hver brønd. Efter to timers inkubation vaskes pladen, og TMB-substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne cortison-peroxidase-konjugat for at producere et farvet produkt. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Cortison (Kendalls forbindelse E) er et glukokortikoid, som er produktet af kortisol (forbindelse F) deaktivering af 11-beta-HSD2 (hydroxysteroid dehydrogenase), hvilket forhindrer receptoraktivering. Balancen mellem kortison og kortisol glukokortikoider er med til at regulere det antiinflammatoriske respons. Kortison er identisk på tværs af alle arter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 97,66 til 100.000 pg/ml
Assay følsomhed 29 pg/mL
Oversigt Kortison konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype ELISA
Protein familie Steroid hormon
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Spyt, Serum, Urin
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 11.9%
Intraassay CV 8.6
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Plasma 1μ L, spyt 10μ L, Serum 1μ L, Urin 10μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Kortison
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 2 timer 30 min