Få mere at vide
Invitrogen™ Kortison konkurrencedygtig ELISA Kit
Beskrivelse
Kortisonen ELISA kvantificerer Cortison i serum, spyt, urin, plasma eller tørrede fækale ekstrakter.
Metodens princip
Kortisonkonkurrencen ELISA kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle kortison i ekstraherede tørrede fækale prøver, urin, spyt, plasma og serumprøver. Dette sæt måler total kortison i serum og plasma og i ekstraherede fæcesprøver. En cortisonstandard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange kaninantistoffer. Et kortison-peroxidase-konjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til cortison til hver brønd. Efter to timers inkubation vaskes pladen, og TMB-substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne cortison-peroxidase-konjugat for at producere et farvet produkt. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 97,66 til 100.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 29 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | Forbelagte plader, standard, detektorantistof, HRP-konjugat, assay-buffer, vaskebuffer, kromogen, stopopløsning, pladedæksler og parti-specifikt teknisk datablad. Opbevar ved –20 °C. |
| Oversigt | Kortison konkurrencedygtig ELISA Kit |
| Assay | Multiplex assay på Luminex Platform |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Steroid hormon |
| Vis mere |