Få mere at vide
Cortisone Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Cortisone Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cortisone Acetate |
| CAS | 50-04-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cortisone Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H30 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Hydrocortisone Acetate Imp. D (EP), 17-Hydroxy-3,11,20-Trioxo-pregn-4-en-21-yl Acetate, Cortisone Acetate, Hydrocortisone Acetate Imp. D (Pharmeuropa), Cortisone 21-acetate, 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione 21 acetate, 21-Acetoxy-17-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 21-Acetoxy-17alpha-hydroxy-3,11,20-triketopregnene-4, 21-Acetoxy-17alpha-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17a,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate, Adreson, Artriona, Biocort Acetate, Compound E Acetate, Corlin, Cortadren, Cortelan, Cortisone acetate, Cortistab, Cortisyl, Cortisyl Artriona, Cortone acetate, Incortin, Irisone acetate, NSC 49420, Ricortex, Scheroson, Hydrocortisone Acetate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Vis mere |