missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cortisone Acetate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cortisone Acetate |
| CAS | 50-04-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cortisone Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H30 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Hydrocortisone Acetate Imp. D (EP), 17-Hydroxy-3,11,20-Trioxo-pregn-4-en-21-yl Acetate, Cortisone Acetate, Hydrocortisone Acetate Imp. D (Pharmeuropa), Cortisone 21-acetate, 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione 21 acetate, 21-Acetoxy-17-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 21-Acetoxy-17alpha-hydroxy-3,11,20-triketopregnene-4, 21-Acetoxy-17alpha-hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17a,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate, Adreson, Artriona, Biocort Acetate, Compound E Acetate, Corlin, Cortadren, Cortelan, Cortisone acetate, Cortistab, Cortisyl, Cortisyl Artriona, Cortone acetate, Incortin, Irisone acetate, NSC 49420, Ricortex, Scheroson, Hydrocortisone Acetate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?