Få mere at vide
Kortison, 98,1 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434632 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11434632 5 g
1 options
Artikelnummer. 11434632 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219017205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 53-06-5
Molekylær formel C21H28O5
Molekylvægt (g/mol) 360.45
MDL nummer MFCD00003610
InChI nøgle MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Synonym cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
PubChem CID 222786
ChEBI CHEBI:16962
IUPAC navn (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-7,10-dione
SMIL C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cortisone
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.981
Mængde 5 g
Formel vægt 360.4
Fysisk form Pulver