Få mere at vide
Cortison 21-acetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13581640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13581640 5 g Glasflaske 5g
13581610 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13581640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448960050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-04-4
Molekylær formel C23H30O6
Molekylvægt (g/mol) 402.49
MDL nummer MFCD00003609
InChI nøgle ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Synonym cortisone acetate, cortisone 21-acetate, cortone acetate, incortin, biocort acetate, artriona, cortadren, scheroson, cortisyl, adreson
PubChem CID 5745
ChEBI CHEBI:3897
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ethyl]-2-
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cortisone 21-acetate
Smeltepunkt 237°C to 240°C
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,2525
Formel vægt 402.48
Procent renhed 98+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cortisone 21-acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.