Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig kortisol konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. p-200006751
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Artikelnummer. 15642299
Brand: Invitrogen™ EIAHCOR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det menneskelige kortisol ELISA kvantificerer Cortisol i humant serum, plasma, urin, spyt, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Cortisol-konkurrencen ELISA kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle kortisol, der er til stede i prøver af tørrede fækale ekstrakter, spyt, urin, serum, plasma og vævskulturmedier. Total cortisol måles i ekstraherede prøver og i serum og plasma, og fri kortisol i spyt og urin. En cortisolstandard er tilvejebragt for at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver aflæses fra en brugergenereret standardkurve. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange museantistoffer. Et kortisol-peroxidase-konjugat tilsættes til brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et monoklonalt antistof til cortisol. Efter 1 times inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne kortisol-peroxidase-konjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Cortisol er det mest potente glukokortikoid produceret af den menneskelige binyre. Det syntetiseres ud fra kolesterol, og dets produktion stimuleres af hypofyse adrenokortikotropt hormon (ACTH), som reguleres af corticotropin releasing factor (CRF). ACTH- og CRF-sekretioner hæmmes af høje cortisolniveauer i en negativ feedback-loop. I plasma er størstedelen af cortisol bundet med høj affinitet til kortikosteroidbindende globulin (CBG eller transcotin). Cortisol virker gennem specifikke intracellulære receptorer og påvirker adskillige fysiologiske systemer, herunder immunfunktion, glucosemodregulering, vaskulær tonus og knoglemetabolisme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 100 til 3200 pg/ml
Assay følsomhed 17.3 pg/mL
Oversigt Kortisol Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype ELISA
Protein familie Steroid hormon
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Spyt, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 8.1%
Intraassay CV 8.8
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Plasma 1μ L, spyt 12,5μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 6,25μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Kortisol
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 1 t 30 min