Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig kortisol konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 15642299
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15642299 96 prøver
17815217 10 x 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15642299 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIAHCOR
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ELISA
Det menneskelige kortisol ELISA kvantificerer Cortisol i humant serum, plasma, urin, spyt, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Cortisol-konkurrencen ELISA kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle kortisol, der er til stede i prøver af tørrede fækale ekstrakter, spyt, urin, serum, plasma og vævskulturmedier. Total cortisol måles i ekstraherede prøver og i serum og plasma, og fri kortisol i spyt og urin. En cortisolstandard er tilvejebragt for at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver aflæses fra en brugergenereret standardkurve. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange museantistoffer. Et kortisol-peroxidase-konjugat tilsættes til brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et monoklonalt antistof til cortisol. Efter 1 times inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne kortisol-peroxidase-konjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Cortisol is the most potent glucocorticoid produced by the human adrenal. It is synthesized from cholesterol and its production is stimulated by pituitary adrenocorticotropic hormone (ACTH) which is regulated by corticotropin releasing factor (CRF). ACTH and CRF secretions are inhibited by high cortisol levels in a negative feedback loop. In plasma a majority of cortisol is bound with high affinity to corticosteroid binding globulin (CBG or transcotin). Cortisol acts through specific intracellular receptors and affects numerous physiologic systems including immune function, glucose counter regulation, vascular tone, and bone metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 100 til 3200 pg/ml
Assay følsomhed 17.3 pg/mL
Indhold og opbevaring Pre-coated plate(s), standard, detector antibody, HRP conjugate, assay buffer, wash buffer, chromogen, stop solution, plate covers, and lot-specific technical data sheet.
Store at –20°C.
Oversigt Kortisol Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Steroid hormon
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Spyt, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 8.1%
Intraassay CV 8.8%
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Protein aliaser C21H30O5
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Plasma 1μ L, spyt 12,5μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 6,25μ L
Forsendelsestilstand Wet or Dry Ice
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Kortisol
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 1 t 30 min